Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo extraíble
Agite el contenido dentro de los matraces y otros recipientes para mezclar completamente. Las barras de agitación de PTFE con anillo extraíble Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños para adaptarse a trabajos de mezcla pequeños y grandes.
Marca: Fisherbrand™ 001.1725
Descripción
- Fabricadas con PTFE con núcleo magnético Alnico V
- Anillo pivotante extraíble
- Esterilizable en autoclave
- Revestimiento de PTFE
- Incluye un certificado de conformidad y un certificado de análisis
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
25 x 8 x 8 mm | |
8 mm | |
8 mm | |
5/Paq. |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Junta de PTFE | |
25 mm | |
Cilíndrico |