Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo extraíble
Agite el contenido dentro de los matraces y otros recipientes para mezclar completamente. Las barras de agitación de PTFE con anillo extraíble Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños para adaptarse a trabajos de mezcla pequeños y grandes.
Marca: Fisherbrand™ 001.1775
Descripción
- Fabricadas con PTFE con núcleo magnético Alnico V
- Anillo pivotante extraíble
- Esterilizable en autoclave
- Revestimiento de PTFE
- Incluye un certificado de conformidad y un certificado de análisis
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
75 x 12 x 12 mm | |
12 mm | |
12 mm | |
Paquete de 2 |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Junta de PTFE | |
75 mm | |
Cilíndrico |