Learn More
Cowie Technology™ Llaves de paso rectas de PTFE
Las llaves de paso de paso recto de PTFE Cowie Technology™ cuentan con un cuerpo y un tapón de PTFE puro y combinan todas las propiedades deseables de la llave de paso Ultimate Laboratory.
Marca: Cowie Technology™ 016.002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rendimiento de presión de vacío media
- Irrompibles
- Químicamente inertes
- Sin grasa
- Se suministra con brazos laterales de vidrio borosilicatado
Especificaciones
Paso recto | |
Llave de paso de paso recto | |
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
2 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
8 mm | |
Brazos laterales de vidrio borosilicatado |