Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared fina de PTFE, longitud B europea
Insertos entre juntas de vidrio esmerilado estándar para eliminar el uso de grasa.El manguito de paredes finas de PTFE Fisherbrand™, de longitud B europea es adecuada para vacío bajo o medio.
Marca: Fisherbrand™ 019.170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se insertan fundas de PTFE entre juntas de vidrio esmerilado para eliminar el uso de grasa y evitar la adherencia.
- Junta de liberación automática para evitar la adherencia
- Funciona con un vacío de bajo a medio
- Usar a hasta 280 °C (540 °F)
- Elimina la necesidad de lubricante
- Grosor de pared de la pared de 0,05 mm
- Las fundas son inertes
Especificaciones
Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante | |
51 mm | |
Fundas de PTFE | |
De - 200 a + 280 °C | |
71 mm | |
Pared fina |
Juntas de vidrio esmerilado | |
PTFE | |
1 unidad | |
0,05mm | |
71/51 |