Learn More
SI Analytics™ Tubo de PTFE TZ 1798
El tubo de PTFE TZ 198 SI Analytics™ tiene un metro de largo que es más adecuado para el soporte de valoración TM KF.
Marca:  SI Analytics™ 285216882
Código de producto. 10653982
  • 16.65€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Adecuado para soportes de valoración TM KF y TM 235 KF
  • 1 m de largo
  • Para conectar el frasco para reactivo y el frasco para residuos al recipiente de valoración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Soporte de valoración TM KF Connection, frasco para reactivo, frasco para humedad, soporte de valoración, soporte de valoración frasco para residuos