Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing, 250 ft. spool
Ideales para aplicaciones químicas y de laboratorio exigentes
Marca:  Masterflex™ 95231-08
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15487543
  • 1970.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Descripción
  • Los tubos de PTFE son extremadamente resistentes a productos químicos.
  • Disponibles en rollos con bobina para una mayor versatilidad.
  • Adecuados para usar en un amplio intervalo de temperaturas, de - 240 a + 260 °C.
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550) para trabajos de gran pureza.
  • Translúcidos.
  • Esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
3A; FDA; NSF-61; NSF-51; ADCF; sin DEHP; Farmacopea europea; sin ftalato; USP
6,4 mm
8,0 mm
76,2 m
6,09 m (250 pies) por pack
Translúcido
Esterilizable en autoclave
PTFE
250 pies
0,8 mm
Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma