Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de circonio Clifton™
Mejore los resultados de laboratorio con la alternativa ideal al platino: el circonio a prueba de roturas. Los crisoles de circonio Nickel Electro™ Clifton™ prácticamente eliminan la contaminación de muestras.
136.00€ - 158.00€
Especificaciones
Material | Circonio |
---|---|
Temperatura máxima | De 450 °C a 500 °C |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12857683
|
Nickel Electro™
305 |
40 mL | 38 mm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12867683
|
Nickel Electro™
306 |
45 mL | 39 mm |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11766567
|
Nickel Electro™
300 |
10 mL | 25 mm |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11776567
|
Nickel Electro™
301 |
15 mL | 25 mm |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Ideal para la mayoría de las fusiones hechas con calor total, lo que se traduce en poco o ningún ataque u oxidación del crisol independientemente del material o mezcla de flujo.
- Resistente a la fusión de carbonatos alcalinos (Na, K y Li), hidróxidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros y algunos fluoruros, así como combinaciones de estos.
- Completamente resistente a la mayoría de los disolventes de todas las concentraciones, excepto al ácido fluorhídrico.
- Ofrece una práctica eliminación de la contaminación de las muestras.
- Resistencia al peróxido de sodio fundido.
- No se alearán con metales más fácilmente reducibles.
- A diferencia del platino, no es necesario alisar y remodelar.
- No tiene una inversión de alto coste ni los problemas de seguridad del platino.
Especificaciones
Circonio | |
1 unidad | |
Sí |
De 450 °C a 500 °C | |
1 mm | |
Crisol |