Learn More
Duran™ Pasadores de válvula de PTFE
22.55€ - 28.20€
Especificaciones
Tipo | Pasador de válvula |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con (aplicación) | Para grifo de válvula Produran |
Incluye | Con Abdrehsicherung |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10235969
|
Duran™
286057207 |
Tamaño del conducto: Entre 0 y 6mm |
28.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10705720
|
Duran™
286057404 |
Tamaño del conducto: Entre 0 y 4mm |
22.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Pasador de válvula | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para grifo de válvula Produran | |
Con Abdrehsicherung |