Learn More
BRAND™ Vidrio de reloj de PTFE
Construcción de PTFE. Ideal para cubrir vasos de precipitados de PTFE.
21.50€ - 28.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Forma | Redondo |
Tipo | Vidrios de reloj |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10718361
|
BRAND™
150912 |
80 mm |
21.50€
cada uno |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10485811
|
BRAND™
150915 |
100 mm |
28.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Construcción PTFE
- Excelente resistencia química
- Ideal para cubrir vasos de precipitados de PTFE
Especificaciones
Plano | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Redondo | |
Vidrios de reloj |