Learn More
PTPN23 Rabbit, anti-Human, CoraLite 647, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | PTPN23 |
---|---|
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Conjugado | CoraLite 647 |
Formulario | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18007875
|
Proteintech
CL647-10472-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18006685
|
Proteintech
CL647-10472-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The PTPN23 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PTPN23. This antibody recognizes human antigen. The PTPN23 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™647.
Especificaciones
PTPN23 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
DKFZp564F0923, HD PTP, HDPTP, KIAA1471, PTP TD14, PTPN23 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite 647 | |
Rabbit | |
25930 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |