Learn More
RETSCH Tamiz de aro de titanio puro para molino ultracentrífugo ZM 200
Marca: RETSCH 03.647.0276
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamices de aro | |
Molino de centrifugación Ultra ZM 200 |
200 μm | |
Titanio |
Título del producto
RETSCH Tamiz de aro de titanio puro para molino ultracentrífugo ZM 200 > Tamaño de poro: 200 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido