Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo estériles azul claro PUREZERO* HG3
Guantes de gran calidad diseñados exactamente según los estándares necesarios para cumplir los requisitos de un entorno con control de la contaminación.
Marca: HALYARD™ CLN923290
362.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24381" para aplicar la oferta.
Descripción
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
- Sin níquel
- Sin talco
- Sin silicona
- Sin látex ni ftalatos
- Gran limpieza
- Bajos niveles de endotoxinas
- Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
- Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Especificaciones
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
ASTM D6978 | |
Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7 | |
1 | |
Sí | |
4 mil | |
Específico | |
Nitrilo | |
0,08 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
Estéril | |
0,10 mm | |
CLN923290 | |
305 mm |
GMP grado A/B/C/D. | |
Sí | |
Sí | |
Azul claro | |
Parcialmente texturizado | |
0,10 mm | |
Sí | |
3,1 mil | |
sin polvo | |
9 | |
4 mil | |
ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
12 in |