Learn More
Gilson™ Tubos de referencia de PVC para cabezales de bomba MF1 y MF4
Para su uso con cabezales de bomba MF1 y MF4
Marca: Gilson™ F117948
76.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibrado
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PVC | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
12/paquete | |
Bajo | |
de 94 °C |
2,76 mm | |
40 cm | |
Uso general | |
39 ml/min | |
Transparente | |
Tubos de bombas |