Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Varillas de soporte de PVC
Seis varillas de soporte para mantener seis recipientes. Para su uso con la base de soporte IRB 6.
Marca:  Edmund Bühler GmbH™ 0052 091
Código de producto. 10408662
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Varillas de soporte fabricadas en PVC
  • Para su uso con la base de soporte IRB 6
  • Fije las abrazaderas para los 6 recipientes de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de trípode
Raíl de PVC