Learn More
Hecht Karl™ Puente de tinción de PVC
Puente de tinción extensible de tipo grande hecho de PVC. Puente de tinción de PVC Hecht Karl™ que incluye una bandeja de tinción.
Brand: Hecht Karl™ 41185010
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tipo grande
- Extensible
- Para placas y recipientes de 38 cm a 62 cm
- Se puede fijar en una posición inclinada u horizontal
- Complete con bandeja de tinción y 2 pinzas
- Todas las piezas son de PVC
Specifications
Bandeja de tinción | |
PVC | |
380 x 170 x 80 mm |
Puente de tinción | |
1 Paq. | |
380 x 170 x 80 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction