Learn More
Buerkle™ Bomba de vacío VacuMan™ de PVC
La bomba de mano se puede utilizar con una mano para crear vacío o presión, independientemente de una fuente de alimentación (por ejemplo, filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores).
Marca: Buerkle™ 5620-1360
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- sin mantenimiento
- Autolubricación
- Principalmente resistente a la corrosión
- Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
- Disponible con o sin indicador
Especificaciones
-850 mbar | |
PVC | |
Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm | |
1 | |
Filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores |
Con indicador | |
32 mL/recorrido | |
Bomba de vacío | |
Resistencia a la corrosión |