Learn More
Gilson™ Conectores de PVDF
87.65€
Especificaciones
Material | PVDF |
---|---|
Cantidad de embalaje | Conjunto de 10 |
Tipo de producto | de semicelda |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12346112
|
Gilson™
F1179931 |
Tubos con D.I. de 1 a 2 mm, de 2 a 3 mm |
87.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10729714
|
Gilson™
F1179951 |
Tubos con DI de 2 a 3 mm, de 2 a 3 mm |
87.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Estos productos son piezas de repuesto para sistemas de HPLC Gilson
Especificaciones
PVDF | |
Conjunto de 10 | |
de semicelda |