Learn More
Buerkle™ Conectores en forma de L cilíndricos de PVDF
Conecte tubos con los conectores en forma de L cilíndricos de PVDF Buerkle™: este conector en ángulo fabricado con plástico especial de PVDF proporciona la máxima pureza y resistencia a disolventes, ácidos y bases.–
Marca: Buerkle™ 8713-0006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Conector de manguera en ángulo cilíndrico.- PVDF
- Resistentes a temperaturas de hasta + 160 °C máximo.
- Alta resistencia a la corrosión
- Esterilizables
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
PVDF | |
10/Pk.; 20/escala | |
Cilíndrico en L | |
de 160 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Manguera de 5 a 7 mm | |
Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV | |
Transparente | |
Conector en ángulo |