Learn More
Buerkle™ Pinza de PVDF
La pinza de PVDF Buerkle™ se puede utilizar para la agitación suave en cualquier tipo de recipiente, como vasos de precipitados, frascos, matraces Erlenmeyer y de fondo redondo.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Vasos de precipitados, frascos, matraces de fondo redondo y Erlenmeyer |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para cultivos celulares, medios abrasivos y otros líquidos sensibles a la tensión mecánica que se agitan con suavidad mediante pinzas |
Longitud (métrico) | 250 mm |
Tipo | Pinza |
Alertas:
El agitador magnético no se suministra.
Descripción
- PVDF, esterilizable en autoclave, excelente resistencia química
- Rotor de 15 mm
- Estanco a los gases
- Longitud de la varilla de soporte: 250 mm
- Incluye barra agitadora
Especificaciones
Vasos de precipitados, frascos, matraces de fondo redondo y Erlenmeyer | |
Se utiliza para cultivos celulares, medios abrasivos y otros líquidos sensibles a la tensión mecánica que se agitan con suavidad mediante pinzas | |
250 mm | |
Pinza |