Learn More
Buerkle™ Conectores de cuatro vías de PVDF
Conectores cilíndricos de cuatro vías para conectar mangueras. Útil para extender, conectar, bifurcar, unir y reparar mangueras en el laboratorio.
17.25€ - 36.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PVDF |
Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15386297
![]() |
Buerkle™
8717-0004 |
De 3 a 5 mm |
17.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15396297
![]() |
Buerkle™
8717-0006 |
5 a 7 mm |
19.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15306307
![]() |
Buerkle™
8717-0008 |
7 a 9 mm |
24.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15316307
![]() |
Buerkle™
8717-0010 |
9 a 11 mm |
28.05€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15326307
![]() |
Buerkle™
8717-0012 |
11 a 13 mm |
31.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15336307
![]() |
Buerkle™
8717-0014 |
13 a 15 mm |
36.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
- Esterilizable
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
PVDF | |
Transparente | |
Conector de 4 vías |
Esterilizable en autoclave | |
Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV | |
de 160 °C |