Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de PVDF con boquilla cilíndrica recta
GREENER_CHOICE
Para su uso con varios tamaños de manguera; estos conectores de tubos son esterilizables.
Marca:  Buerkle™ 8710-0012
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10677141
  • 14.70€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizable en autoclave
Manguera de 11 a 13 mm
Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Recto
de 160 °C
11 a 13 mm
PVDF
10
Esterilizables
Transparente
Conector de tubos de manguera