Learn More
Masterflex™ Unión dentada recta de PVDF
Especificaciones
Material | PVDF |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -62 °C |
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 129 °C |
Tipo de producto | Unión dentada recta |
Especificaciones
PVDF | |
10 Paq. | |
Unión dentada recta |
-62 °C | |
de 129 °C |