Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
Marca: Pyrex 3152/16AWC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Grabado con número de serie individual
- Se suministra con certificado de calibración trazable según las normas nacionales
- Conformidad con certificación «H»‘’
- Tapón de polietileno
- Inscripciones de esmalte blanco
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, Conformidad in.Hin. certificada | |
Ámbar | |
250 ml | |
220 mm | |
Sí | |
14/23 |
Polietileno | |
Inscripciones de esmalte blanco | |
Vidrio de borosilicato | |
±0,12 ml | |
A |