Learn More
Pyrex™ Llave del aspirador de vidrio borosilicatado con cono esmerilado
Se inserta en el conector lateral de vidrio esmerilado de un frasco de aspirador. La llave de paso para aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con cono esmerilado proporciona un sellado a prueba de fugas.
97.05€ - 125.00€
Especificaciones
Tipo | Llave de paso de aspirador |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (equipo) | Frascos aspiradores 1541 y 1569 |
Código de producto | Marca | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11387884
|
Pyrex™
1568/04M |
Llave de paso de PTFE Rotaflo™ | 53 mm |
97.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11337894
|
Pyrex™
1571/02M |
Llave de vidrio tradicional | 95 mm |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Se inserta en el conector lateral de vidrio esmerilado de un frasco de aspirador. La llave de paso para aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con cono esmerilado proporciona un sellado a prueba de fugas.
- Para su uso con los frascos aspiradores 1541 y 1569
- Tamaño del cono: 29/32
- Tipo 1568/04M con llave de PTFE Rotaflo™, que es químicamente inerte y no requiere lubricación
- Tipo 1571/02M con llave de vidrio tradicional
Especificaciones
Llave de paso de aspirador | |
Vidrio de borosilicato | |
Frascos aspiradores 1541 y 1569 |