Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
168.00€ - 897.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduaciones | Blanca |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15117803
|
Pyrex
1523/06 |
250 ml |
168.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15557140
|
Pyrex
1523/08 |
500 mL |
222.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15537180
|
Pyrex
1523/10 |
1000 mL |
292.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15547190
|
Pyrex
1523/12 |
2000 ml |
574.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15787927
|
Pyrex
1523/14 |
3500 ml |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15522630
|
Pyrex
1523/16 |
5000 ml |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15797927
|
Pyrex
1523/18 |
10.000 mL |
435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15707937
|
Pyrex
1523/22 |
20.000 mL |
897.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con propiedades probadas de resistencia a la temperatura y química.
- Frascos con tapón roscado de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
- La rosca GLS 80™ proporciona un mejor acceso en comparación con los frascos GL 45, lo que facilita el llenado y el vertido
- Ideal para su uso con líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes | |
Vidrio de borosilicato | |
Blanca | |
Esterilizable en autoclave |