Learn More
Matraz de cultivo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Ideal para el uso en la preparación de cultivos
48.65€ - 231.00€
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Matraz de cultivo celular
Forma Cónicos
Forma del fondo Plano
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12594907
Ver documentos
Pyrex
1135/26D
1000 mL 131 mm
73.10€
paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
12143112
Ver documentos
Pyrex
1135/30D
2000 ml 166 mm
48.65€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Añadir a la cesta
12514917
Ver documentos
Pyrex
1135/14D
250 ml 85 mm
231.00€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Añadir a la cesta
12504917
Ver documentos
Pyrex
1135/20D
500 ml 105 mm
148.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatible con equipos de agitador
  • Cuello de tubo largo y sin reborde para su uso con tapones
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con marcación en esmalte blanco
Especificaciones
Especificaciones
38 mm
Matraz de cultivo celular
Plano
Vidrio de borosilicato
Cónicos