Learn More
Corning™ Tubos de cultivo PYREX™ con extremo roscado y área de rotulación
Para el cultivo de tejidos y trabajo bacteriológico general
Marca: Corning™ 99447-13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñado para el cultivo de tejidos y trabajo bacteriológico general. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
Especificaciones
De rosca | |
100 mm | |
Sí | |
Punto de rotulación blanco | |
13-415 | |
No | |
Sin tapón |
7,5 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general | |
A granel | |
No estériles | |
13 mm | |
Tubo de cultivo |