Learn More
Embudo Pyrex™ con estrías interiores
Fabricados en vidrio de borosilicato Pyrex™ El embudo de Pyrex™ con nervaduras interiores es útil para aumentar la tasa de filtración. Se adapta a papel de filtro de varios diámetros.
Marca:  Pyrex 2150/06M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11357944
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Con 'nervaduras' interiores para aumentar la velocidad de filtración
  • Fabricación resistente en vidrio de borosilicato de Pyrex™
  • Longitud del vástago: 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
80 mm
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
(Papel de filtro) 90 a 150mm
Embudo de filtración acanalado
8 mm
210 mm
150 mm