Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
65.30€ - 933.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Blanco |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11373604
|
Pyrex
3211/10MP |
100 ml | 1 ml |
74.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11363604
|
Pyrex
3211/08MP |
50 ml | 1 ml |
65.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15567700
|
Pyrex
3211/04MP |
10 ml | 0,2 ml |
281.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15577700
|
Pyrex
3211/06MP |
25 ml | 0,5 ml |
296.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15587700
|
Pyrex
3211/12MP |
250 ml | 2 ml |
528.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15597700
|
Pyrex
3211/14MP |
500 ml | 5 ml |
754.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15507710
|
Pyrex
3211/16MP |
1000 ml | 10 ml |
933.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15517710
|
Pyrex
3211/18MP |
2000 ml | 20 ml |
790.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno es un dispositivo excelente para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
- Hexagonal base: enhances stability
- Interchangeable: polyethylene stopper
- Class B
- Complies with: ISO 4788
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio de borosilicato | |
Tapón de polietileno | |
Polietileno |
Blanco | |
Probeta graduada | |
Clase B | |
Esmalte blanco |