Learn More
Bottiglia serbatoio in polietilene Pyrex™ Labware
Per travasare agevolmente i liquidi in una buretta Sofnol con questo flacone a pressione. Il flacone di raccolta in polietilene da laboratorio Pyrex™ è una parte di ricambio per la buretta Sofnol classe B con azzeramento automatico e valvola a pressione
15.30CHF - 29.45CHF
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Buretta Sofnol |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Tipo | Damigiana |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11343544
|
Pyrex
3299/06 |
1000 ml |
29.45CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11333544
|
Pyrex
3299/04 |
500 ml |
15.30CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Polietilene
- Bottiglia squeeze
- Per l'uso con buretta Sofnol
- Spremere la bottiglia per riempire la buretta
- Rilasciare la pressione per consentire al liquido in eccesso di rientrare nella bottiglia e azzerare la buretta
- Utilizzata per il test dei liquidi
Specifica
Buretta Sofnol | |
Polietilene | |
Damigiana |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.