Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Descripción
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 130 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
Altura (métrico) | 185 mm |
Cantidad | 10 paquetes |
Tipo | Vaso de precipitados |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Escala de graduación blanca |