Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor de ningún ataque químico. Los vasos de precipitado Griffin de diseño reducido Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños, con graduaciones en blanco y punto de rotulación.
Marca: Pyrex 1000/05M
Descripción
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
26 mm | |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
10 paquetes | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |
10 ml | |
35 mm | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 |