Learn More
Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón
Recubiertos de plástico transparente que ofrece mayor protección contra la rotura. Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón que reducen el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura. El revestimiento resiste la esterilización con vapor hasta 135 ° C. Los frascos se suministran sin tapón ni anillo de vertido.
294.00€ - 1065.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Plástico |
---|---|
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo |
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12539135
|
Pyrex
1518/04 |
100 ml |
294.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11962629
|
Pyrex
1518/06 |
250 ml | |||||||
12069012
|
Pyrex
1518/08 |
500 ml | |||||||
12559135
|
Pyrex
1518/10 |
1000 ml | |||||||
10221560
|
Pyrex
1518/12 |
2000 ml | |||||||
10596340
|
Pyrex
1518/16 |
5000 ml | |||||||
10308859
|
Pyrex
1518/18 |
10000 ml |
971.47€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico transparente que proporciona mayor protección contra rotura mecánica.Los frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón reducen el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.El revestimiento resiste la esterilización con vapor hasta 135 °C. Los frascos se suministran sin tapón ni anillo de vertido.
- Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
- Vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico transparente para proporcionar protección adicional contra rotura mecánica
- Reduce el riesgo de que el vidrio se vuelque y salpicaduras de líquido el caso de rotura
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- El revestimiento resiste la esterilización con vapor hasta 135°C
Especificaciones
Plástico | |
Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo | |
ISO 4796 | |
Sí | |
Forma redonda |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Esterilizable en autoclave | |
Ancha | |
45 mm |