Learn More
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio
Los tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación de medios.
Marca:  Pyrex 4506/45G
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12571416
  • 38.65€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Descripción
Los tapones de rosca de LDPE Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación para medios.
  • Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
  • Esterilizable en autoclavehasta + 140 °C
  • Disponible en: Selección de cuatro colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Polipropileno
45 mm
Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
Tapón de rosca
10/pack
Esterilizable en autoclave
Tapón de rosca