Learn More
Llave de paso para aspirador Pyrex™ Rotaflo™
Para su uso con frascos aspiradores 1565: serie Rotaflo™ con llave de PTFE
Marca:  Rotaflo GP6/10W
110.89 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15618166
  • 112.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
  • Llave de paso para uso con frascos aspiradores 1565: serie con llave de PTFE Rotaflo™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 mm
1
Frascos aspiradores serie 1565
Politetrafluoroetileno (PTFE)