Learn More
Corning™ Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga PYREX™
Sin graduaciones
Marca: Corning™ 8422-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
These PYREX™ round bottom, ungraduated centrifuge tubes have a pourout spout for easy decanting.
Especificaciones
Fenólico | |
No | |
Útil para la manipulación de muestras de esputo, digestión, agitación, neutralización y centrifugación | |
12 | |
24-410 | |
Cilíndrico | |
Sí | |
Centrifuge Tube |
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Caucho | |
12 | |
No estéril | |
122 mm | |
29 mm |