Learn More
Nickel Electro™ Espátulas con un extremo de cuchara de acero inoxidable Clifton™
Contienen una espátula en un extremo y una cuchara en el otro. Las espátulas con un extremo de cuchara de acero inoxidable Nickel-Electro™ son rápidas de limpiar con un atractivo aspecto brillante, lo que las convierte en la elección ideal para aplicaciones que requieren superficies estériles.
Marca:  Nickel Electro™ 2012
Código de producto. 15870033
  • 9.35€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contiene una cuchara de laboratorio en un extremo y una espátula en el otro.
  • Acero inoxidable, no magnético con acabado brillante
  • 180mm de longitud
  • Cuchara: 20mm de ancho
  • Capacidad de la cuchara: 2mL
Especificaciones
Especificaciones
2 mL
Suave
550 °C
180 mm
Espátula
20 mm
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Nickel Electro™ Espátulas con un extremo de cuchara de acero inoxidable Clifton™ > Dimensiones (longitud x diámetro): 180 x 20mm