Learn More
Ácido 3piridin-borónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046572
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 1692-25-7 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante utilizado para la preparación de reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura libres de fosfina, acoplamiento Suzuki-Miyaura regioselectivo y acoplamiento intermolecular catalizado de paladio y anulación, N-arilación utilizando catalizadores de acetilacetonato de cobre, cianación mediada por cobre y cianación regioselectiva de bencenos ricos en electrones, New linear cadenas de poli (fenilpiridilo) mediante acoplamiento de Suzuki y foldameros de oligopiridilo como imitaciones de una torsión en hélice.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Almacenar en fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1692-25-7
Fórmula molecular C5H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 122.92
Número MDL MFCD00674177
Clave InChI ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
PubChem CID 2734378
Nombre IUPAC ácido piridin-3-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyridine-3-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 471943
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.92
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.