Learn More
Ácido piridina-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509874
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 1692-15-5
Fórmula molecular C5H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 122.92
Número MDL MFCD01074545
Clave InChI QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridin-4-ylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido (piridin-4-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.92
Porcentaje de pureza 97%