Learn More
Clorhidrato de ácido piridin-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034946
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 913835-65-1 | C5H7BClNO2 | 159.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-65-1
Fórmula molecular C5H7BClNO2
Peso molecular (g/mol) 159.38
Número MDL MFCD06201888
Clave InChI NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl
PubChem CID 44118740
Nombre IUPAC ácido iridin-4-ilborónico; clorhidrato
SMILES Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-boronic acid hydrochloride
Punto de fusión 340°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.38
Porcentaje de pureza 95%