Learn More
Clorhidrato de piridina-4-carboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
62.75€ - 461.00€
CAS | 6345-27-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8ClN3 |
Peso molecular (g/mol) | 157.60 |
Número MDL | MFCD00040385 |
Clave InChI | IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride |
PubChem CID | 2776844 |
Nombre IUPAC | piridina-4-carboximidamida; clorhidrato |
SMILES | Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10712967
|
Thermo Scientific Maybridge
CD05159DE |
5 g |
62.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10661483
|
Thermo Scientific Maybridge
CD05159EA |
10 g |
104.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10748455
|
Thermo Scientific Maybridge
CD05159EE |
50 g |
461.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
6345-27-3 | |
157.60 | |
IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N | |
2776844 | |
Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1 |
C6H8ClN3 | |
MFCD00040385 | |
isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride | |
piridina-4-carboximidamida; clorhidrato |
Especificaciones
Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride | |
96.5 | |
95% | |
MFCD00040385 | |
IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N | |
piridina-4-carboximidamida; clorhidrato | |
2776844 | |
95% |
6345-27-3 | |
100.0 | |
C6H8ClN3 | |
isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride | |
Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1 | |
157.60 | |
157.6 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Causa irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Causa irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.