Learn More
Pyridine, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15648040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
pH 8.8 (at 20°C)
Punto de fusión -42°C
Color Incolora
Densidad 0.978g/mL at 25°C
Punto de ebullición 115°C (1013 hPa)
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.124
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Punto de ignición 899°F
Olor Unpleasant
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%