Learn More
Pirido[3,2-d][1,3]tiazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2705779
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 57135-09-8
Fórmula molecular C6H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 168.232
Número MDL MFCD00178760
Clave InChI WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
PubChem CID 2782239
Nombre IUPAC 1H-[1,3]tiazolo[5,4-b]piridina-2-tiona
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 95%