Learn More
Pyridoxine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
127.58€ - 1625.00€
CAS 58-56-0
Fórmula molecular C8H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 205.638
Clave InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15568114
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
3343-01
5 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15578114
Ver documentos
Avantor J.T.Baker
3343-05
100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
58-56-0
205.638
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
CHEBI:30961
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
C8H12ClNO3
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
6019
4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
Especificaciones
Pyridoxine Hydrochloride
C8H12ClNO3
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol;clorhidrato
6019
205.64
58-56-0
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
205.638
CHEBI:30961
FCC/USP