Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pironina Y, pura, tinción biológica de gran pureza
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
45.45€ - 436.00€
CAS | 92-32-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H19ClN2O |
Peso molecular (g/mol) | 302.802 |
Número MDL | MFCD00011725 |
Clave InChI | INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | C.I. 45005, Pyronin G |
PubChem CID | 7085 |
ChEBI | CHEBI:87347 |
Nombre IUPAC | [6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato |
SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10328100
|
Thermo Scientific Chemicals
200100010 |
1 g | Frasco de vidrio |
45.45€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10624902
|
Thermo Scientific Chemicals
200100050 |
5 g | Frasco de vidrio |
121.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10025863
|
Thermo Scientific Chemicals
200100250 |
25 g | Frasco de vidrio |
436.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
92-32-0 | |
302.802 | |
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M | |
7085 | |
[6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato |
C17H19ClN2O | |
MFCD00011725 | |
C.I. 45005, Pyronin G | |
CHEBI:87347 | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] |
Especificaciones
Pyronin Y | |
92-32-0 | |
50% min. | |
MFCD00011725 | |
15, 8119 | |
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] | |
302.802 | |
CHEBI:87347 | |
302.79 | |
Verde |
Pure | |
1.23 to 1.7 | |
C17H19ClN2O | |
18, V,10, 181 | |
C.I. 45005, Pyronin G | |
Auténtico | |
[6-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro; trihidrato | |
7085 | |
546 to 551nm (in 50% ethanol) | |
Pure | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Susceptible de provocar defectos genéticos.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Pyronin Y
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.