Learn More
Pirrol-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020772
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Pirrol-2-carboxaldehído, 99 %, C5H5NO, número CAS-1003-29-8, 2-pirrolecarboxaldehído, 2-pirrolecarbaldealdehído, 2-pirrolaldehído, 1h-pirrol-2-carboxaldehído, alfa-pirrolaldehído, 2-formilpirrol, 2-pirrolilcarboxaldehído, pirrol-2-aldehído, pirrol-2-carboxaldehído, pirrol-2-carbaldehído, 100 g
Pyrrole-2-carboxaldehyde is used as a pharmaceutical intermediate. It undergoes condensation reaction to produce pyrrole-2-carboxaldehyde salicylhydrazone (PCSH). It is used as a key starting material for the preparation of pyrrole -2-carboxylic acid by oxidation reaction. It is also used to prepare 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY dyes) through condensation with a pyrrole, which is an important probes for biotechnology and other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pirrol-2-carboxaldehído se utiliza como intermediario farmacéutico. Sufre una reacción de condensación para producir salicilhidrazona de pirrol-2-carboxaldehído (PCSH). Se utiliza como un material de arranque clave para la preparación de ácido de pirrol-2-carboxílico mediante una reacción de oxidación. También se utiliza para preparar 4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno (colorantes BODIPY) a través de la condensación con un pirrol, que es una sonda importante para la biotecnología y otras aplicaciones.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, dimetilsulfóxido y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-29-8
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.101
Número MDL MFCD00005217
Clave InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbaldehído
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 40°C to 46°C
Punto de ebullición 217°C to 219°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 105745
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 99%