Learn More
Pirrolidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-189860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
2.50 litro
250 ml
5 ml
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H10ClN
Peso molecular (g/mol) 107.58
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de pirrolidina
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Nombre de nota 99+%
Densidad 0.8660g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 mL
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11