Learn More
Ácido pirúvico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
50.90€ - 717.00€
CAS 127-17-3
Fórmula molecular C3H4O3
Peso molecular (g/mol) 88.06
Número MDL MFCD00002585
Clave InChI LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
Nombre IUPAC ácido 2-oxopropanoico
SMILES CC(=O)C(O)=O
Ver más especificaciones
Products 3
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
11451558
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.22
100 g
50.90€
100 g
11461558
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.36
500 g
194.00€
500 g
11471558
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13875.0E
2500 g
717.00€
2500 g
Description
Description
Pyruvic acid is used as a component in culture broths and media as commercial red seaweed polysaccharide. It is involved in the construction of amino acid alanine as well as supplies energy to living cells via citric acid cycle (Krebs cycle). It reacts with N-acetyl mannosamine by an aldol-type condensation to prepare sialic acid. It is employed to study the cultivation of soil bacteria as micro colonies using soil substrate membrane system. It finds application in liquid chromatography and in the determination of organic acids in red wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pirúvico se utiliza como componente en caldos y medios de cultivo como polisacárido de algas rojas comerciales. Participa en la construcción del aminoácido alanina, además de suministrar energía a las células vivas a través del ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs). Reacciona con N-acetilmanosamina mediante condensación de tipo aldol para preparar ácido siálico. Se emplea para estudiar el cultivo de bacterias del suelo como microcolonias utilizando el sistema de membranas de sustrato del suelo. Se aplica en la cromatografía líquida y en la determinación de ácidos orgánicos en el vino tinto.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores.
Specifications
Chemical Identifiers
127-17-3
88.06
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
1060
ácido 2-oxopropanoico
C3H4O3
MFCD00002585
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
CHEBI:32816
CC(=O)C(O)=O
Specifications
Pyruvic Acid
11°C to 12°C
164°C to 166°C
98%
1.4295
UN3265
14,8021
Miscible with chloroform and methanol.
CC(=O)C(O)=O
88.06
CHEBI:32816
98%
127-17-3
1.267
83°C (181°F)
C3H4O3
MFCD00002585
506211
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-oxopropanoico
1060
88.06
Líquido
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 204-824-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UZ0829800
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío
Product Identifier
  • Pyruvic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Pyruvic acid
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.