Learn More
Ácido pirúvico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16319427 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Ácido pirúvico127-17-31000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Materiale o nome chimico Pyruvic Acid
Imballaggio 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 127-17-3, 7732-18-5
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C3H4O3
Numero MDL MFCD00002585
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
InChI Key LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C(O)=O
IUPAC Name ácido 2-oxopropanoico
Solvent or Matrix H2O
Molecular Weight (g/mol) 88.06
PubChem CID 1060
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:32816
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis