Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de dos puertas Q-PEGASUS-90
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Color Amarillo
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 x 893 x 1953 mm
Tipo de producto Armario de seguridad
Modelo de puerta Cierre automático
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad portante Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad portante Precio Cantidad y disponibilidad  
15759428
Ver productos accesorios Ver documentos
Asecos™
3004204033629
Cajones de 60 kg/19 l cada uno
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
15871408
Ver productos accesorios Ver documentos
Asecos™
3004204033622
Estantes de 75 kg; inserto de 75 kg; sumidero de 22 l
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
  • Puertas con triple bisagra
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Manejo con una mano para cabinas de puerta doble
  • El recipiente permanece en una mano mientras se abre
  • Las puertas permanecen abiertas en el sistema anticaídas de puertas abiertas en serie, retirada o almacenamiento de recipiente conveniente y seguro
  • Las puertas se cierran automáticamente después de unos 60 segundos
  • Señal acústica y visual antes de cerrar la puerta
  • Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
  • Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
Especificaciones
Especificaciones
EN 14470-1
615 x 893 x 1953 mm
Cierre automático
2
Amarillo
Armario de seguridad
Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables